Få mere at vide
Checkers Vagt Dog™ 5 kanals kabelbeskytter
Artikelnummer. 17772408
Skift visning
Farve:
Sort, Orange
Artikelnummer. Farve
17772408 Sort, Orange
1 options
Artikelnummer. 17772408 Leverandør Checkers Leverandørnr. PGDS0007OB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2454.56 DKK
    1995.12 DKK / Pakke med 1
    Spare 459.44 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Guard Dog 5-kanals kabelbeskytter med hængslet låg giver en sikrere passage for køretøjer og fodgængertrafik, samtidig med at værdifulde elektriske kabler beskyttes mod skader. Dens modulære sammenlåsende design giver dig mulighed for at forlænge til enhver længde.
  • Guard Dog-serien 5-kanals kabelbeskytter med hængslet låg giver en sikrere passage for køretøjer og fodgængertrafik, samtidig med at værdifulde elektriske kabler og slanger beskyttes mod skader
  • Modulært sammenlåsende design er ideelt til brug i forlystelsesparker, underholdningssteder, sportsbegivenheder og de fleste offentlige, kommercielle, industrielle, byggeri og forsyningsapplikationer
Tekniske data
Længde (engelsk) 36 tommer.
Længde (metrisk) 91 cm
Bredde (metrisk) 50 cm
Farve Sort, Orange
Materiale Polyurethan
Type Cable Protector