Få mere at vide
Guanylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanylurea |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N4O/c3-1(4)6-2(5)7/h(H6,3,4,5,6,7) |
| Formel vægt | 102.0542 |