missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Guanylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanylurea |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6N4O/c3-1(4)6-2(5)7/h(H6,3,4,5,6,7) |
| Formel vægt | 102.0542 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?