Få mere at vide
Guanylurea sulfate, 97%
Artikelnummer. 11935601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11935601 500 g Plastflaske 500g
10117470 25 g Plastflaske 25g
10298803 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11935601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411145000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 591-01-5 | C4H12N8O2·H2SO4 | 302.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-01-5
Molekylær formel C4H12N8O2·H2SO4
Molekylvægt (g/mol) 302.26
MDL nummer MFCD00035565
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanylurea sulfate
Smeltepunkt 190.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Plastflaske
Lineær formel [NH2C(NH)NHCONH2]2·H2SO4
Mængde 500 g
Merck Index 15,3104
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Formel vægt 302.26
Procent renhed 98%
Fysisk form fint pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Product Identifier
  • Guanylurea sulfate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.