Få mere at vide
Guanylurea sulfate 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310429
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310429 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310429 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14057250AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Guanylurea Sulfate
CAS 591-01-5
Analyt- eller komponentnavne N-Guanylurea Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C2 H6 N4 O . H2 O4 S
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Urea, N-(aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1), Urea, (aminoiminomethyl)-, sulfate (2:1) (9CI), Urea, amidino-, sulfate (2:1) (8CI), Carbamylguanidine sulfate, Dicyanodiamidine sulfate, Diuretamidine sulfate, Guanylurea sulfate, N-Guanylurea Sulfate
InChI formel InChI=1S/2C2H6N4O.H2O4S/c2*3-1(4)6-2(5)7;1-5(2,3)4/h2*(H6,3,4,5,6,7);(H2,1,2,3,4)
SMIL NC(=N)NC(=O)N.NC(=N)NC(=O)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn carbamimidoylurea;sulfuric acid
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 302.27
Mængde 1 ml
Formel vægt 302.0757 g/mol