missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Guanylmelamine Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30240925
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240925 10 mg
30240478 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240925 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG41622510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 27369-25-1
Molekylær formel C4H8N8 • 2HCl
Molekylvægt (g/mol) 241.08
Synonym N-(4-amino-3,6-dihydro-6-imino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Dihydrochloride, (4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine Dihydrochloride, (4,6-Diamino-s-triazin-2-yl)guanidine, Dihydrochloride (Aminoiminomethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine Dihydrochloride, Monoguanylmelamine Dihydrochloride, Metformin EP Impurity B
IUPAC navn 1-(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)guanidine hydrochloride
SMIL N=C(NC1=NC(N)=NC(N)=N1)N.Cl.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Guanylmelamine Dihydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8N8.2ClH/c5-1(6)9-4-11-2(7)10-3(8)12-4;;/h(H8,5,6,7,8,9,10,11,12);2*1H
Formel vægt 240.05
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.