missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Guanyl Urea-15N4 Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30007046
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007046 50 mg
30010384 1 mg
30005197 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007046 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG84450250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

Molekylær formel C2H7Cl15N4O
Molekylvægt (g/mol) 142.53
Synonym N-(Aminoiminomethyl)urea-15N4 Hydrochloride, Amidinourea-15N4 Hydrochloride, Carbamylguanidine-15N4 Hydrochloride, Dicyanodiamidine-15N4 Hydrochloride, Diuretamidine-15N4 Hydrochloride
IUPAC navn 1-(di(amino-15N)methylene)urea-15N2 hydrochloride
SMIL [15NH2]/C([15NH2])=[15N]/C([15NH2])=O.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Guanyl Urea-15N4 Hydrochloride
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C2H6N4O.ClH/c3-1(4)6-2(5)7;/h(H6,3,4,5,6,7);1H/i3+1,4+1,5+1,6+1;
Formel vægt 142.02
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.