Få mere at vide
Guanoxan Sulfate, Mikromol™
Beskrivelse
Guanoxan Sulfate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanoxan Sulfate |
| CAS | 4-5-5714 |
| Analyt- eller komponentnavne | Guanoxan Sulfate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | 2 C10 H13 N3 O2 . H2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Guanidine, N-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-, sulfate (2:1), Guanidine, (1,4-benzodioxan-2-ylmethyl)-, sulfate (2:1) (8CI), Guanidine, [(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-, sulfate (2:1) (9CI), Envacar, Guanoxan sulfate, Guanutil, NSC 108162, P 1003, P 3/01003 |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H13N3O2.H2O4S/c2*11-10(12)13-5-7-6-14-8-3-1-2-4-9(8)15-7;1-5(2,3)4/h2*1-4,7H,5-6H2,(H4,11,12,13);(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | NC(=N)NCC1COc2ccccc2O1.NC(=N)NCC3COc4ccccc4O3.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC navn | 1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-ylmethyl)guanidine;sulfuric acid |
| Vis mere |