Få mere at vide
Guanoxan Sulfate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051724
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30051724 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30051724 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1880.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Guanoxan Sulfate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanoxan Sulfate
CAS 4-5-5714
Analyt- eller komponentnavne Guanoxan Sulfate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C10 H13 N3 O2 . H2 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Guanidine, N-[(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-, sulfate (2:1), Guanidine, (1,4-benzodioxan-2-ylmethyl)-, sulfate (2:1) (8CI), Guanidine, [(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methyl]-, sulfate (2:1) (9CI), Envacar, Guanoxan sulfate, Guanutil, NSC 108162, P 1003, P 3/01003
InChI formel InChI=1S/2C10H13N3O2.H2O4S/c2*11-10(12)13-5-7-6-14-8-3-1-2-4-9(8)15-7;1-5(2,3)4/h2*1-4,7H,5-6H2,(H4,11,12,13);(H2,1,2,3,4)
SMIL NC(=N)NCC1COc2ccccc2O1.NC(=N)NCC3COc4ccccc4O3.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-ylmethyl)guanidine;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 512.54
Mængde 50 mg
Formel vægt 512.1689 g/mol