Få mere at vide
Guanosin, 98%
Artikelnummer. 11433734
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11433734 250 g 250g
11408900 25 g 25g
11423734 50 g 50g
11418900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11433734 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11328.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
CAS: 118-00-3 | C10H13N5O5 | 283,24 g/mol
Guanosin bruges som en bestanddel af nukleinsyrer. Det bruges i metallisk maling, simulerede perler, plastik, kosmetikindustrien osv. Det er også blevet brugt i farmakokinetik som et prodrug. Guanosin bruges i cellekulturapplikationer som en forløber for GMP .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Guanosin bruges som en bestanddel af nukleinsyrer. Det bruges i metallisk maling, simulerede perler, plastik, kosmetikindustrien osv. Det er også blevet brugt i farmakokinetik som et prodrug. Guanosin bruges i cellekulturapplikationer som en forløber for GMP .
Opløselighed
Opløseligt i myresyre:vand (1:1): 50 mg/ml. Uopløseligt i methanol, diethylether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra ekstrem varme. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-00-3
Molekylær formel C10H13N5O5
Molekylvægt (g/mol) 283.24
MDL nummer MFCD00010182
InChI nøgle NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Synonym guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
PubChem CID 6802
ChEBI CHEBI:16750
SMIL NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanosine
Smeltepunkt ∼250 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Beilstein 625911
Merck Index 14,4566
Opløselighedsinformation Opløselig i myresyre: Vand (1:1): 50 mg/ml. Uopløseligt i methanol, diethylether.
Optisk rotation −72° (c=1,5 i 0,1N NaOH)
IUPAC navn 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Formel vægt 283.24
Procent renhed ≥98%