Få mere at vide
Guanosin, 98%
Artikelnummer. 11408900
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408900 25 g 25g
11423734 50 g 50g
11418900 100 g 100g
11433734 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11408900 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11328.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 118-00-3 | C10H13N5O5 | 283,24 g/mol
Guanosin bruges som en bestanddel af nukleinsyrer. Det bruges i metallisk maling, simulerede perler, plastik, kosmetikindustrien osv. Det er også blevet brugt i farmakokinetik som et prodrug. Guanosin bruges i cellekulturapplikationer som en forløber for GMP .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Guanosin bruges som en bestanddel af nukleinsyrer. Det bruges i metallisk maling, simulerede perler, plastik, kosmetikindustrien osv. Det er også blevet brugt i farmakokinetik som et prodrug. Guanosin bruges i cellekulturapplikationer som en forløber for GMP .
Opløselighed
Opløseligt i myresyre:vand (1:1): 50 mg/ml. Uopløseligt i methanol, diethylether.
Bemærkninger
Opbevares væk fra ekstrem varme. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-00-3
Molekylær formel C10H13N5O5
Molekylvægt (g/mol) 283.24
MDL nummer MFCD00010182
InChI nøgle NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Synonym guanosine, guanine riboside, vernine, guanozin, guanosin, inosine, 2-amino, usaf cb-11, vernine van, l-guanosine, 9-beta-d-ribofuranosylguanine
PubChem CID 6802
ChEBI CHEBI:16750
SMIL NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanosine
Smeltepunkt ∼250°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 625911
Merck Index 14,4566
Opløselighedsinformation Soluble in Formic Acid:Water (1:1): 50mg/mL. Insoluble in methanol,diethyl ether.
Optisk rotation −72° (c=1.5 in 0.1N NaOH)
IUPAC navn 2-amino-9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-on
Formel vægt 283.24
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanosine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Guanosine