Få mere at vide
MedChemExpress Guanosine
Artikelnummer. 16402499
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16402499 1 g
1 options
Artikelnummer. 16402499 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0097
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
MedChemExpress Guanosine (DL-Guanosine) is a purine nucleoside comprising guanine attached to a ribose (ribofuranose) ring via a β-N9-glycosidic bond. Guanosine possesses anti-HSV activity.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 283.24 g/mol
Produkttype Natural Products
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 95.01%
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (353.06 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.53 mM∣Need ultrasonic)
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 118-00-3
Synonym DL-Guanosine∣ Vernine