Få mere at vide
Guanosin-5'-trifosfat Trinatriumsalt (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30240759
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240759 50 mg
30240626 25 mg
30240475 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30240759 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG83791050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 36051-31-7
Molekylær formel C10H13N5Na3O14P3
Molekylvægt (g/mol) 588.94
Synonym Guanosine 5'-(tetrahydrogen Triphosphate), Trisodium Salt, 5'-GTP Di-Na Salt, Trisodium 5'-GTP, GTP Trisodium Salt
IUPAC navn trisodium; [[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl] methoxy-oxidophosphoryl] oxyoxidofosforyl] hydrogenfosfat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=O)([O-])OP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanosine-5'-triphosphate Trisodium Salt
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
Formel vægt 588.9365