missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt hydrate
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | -20°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 150 mg/mL |
| CAS | 207300-85-4 |
| Synonym | 5'-GTP trisodium salt hydrate |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?