Få mere at vide
Guanosin-5'-trifosfattrinatriumsalt 98-100%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11423751 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423751 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11423751 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215121680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 DKK
    1496.66 DKK / 100mg
    Spare 78.34 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 36051-31-7
Molekylær formel C10H16MgN5O14P3
Molekylvægt (g/mol) 547.49
MDL nummer MFCD00077781,MFCD00077781
InChI nøgle NMQPZZLDIUETGE-GWTDSMLYSA-N
Synonym 5'-gtp trisodium salt, 5 acute-gtp trisodium salt
PubChem CID 92044363
SMIL [Mg].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanosine-5'-Triphosphate Trisodium Salt
Farve Hvid
Analyseprocentområde 98 til 100%
Mængde 100 mg
IUPAC navn trinatrium;[[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]phosphonohydrogenphosphat
Formel vægt 588,2 (Vandfri)
Fysisk form Pulver