Få mere at vide
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt
Artikelnummer. 16461279
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16461279 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 16461279 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY12695
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt (5'-GTP trisodium salt) is an activator of the signal transducing G proteins which are involved in various cellular processes including proliferation, differentiation, and activation of several intracellular kinase cascades.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 589.13 g/mol
Produkttype Natural Products
Indhold og opbevaring -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 98.0%
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 47 mg/mL (79.78 mM)
CAS 36051-31-7
Synonym 5'-GTP trisodium salt