Learn More
MedChemExpress Guanosine 5'-triphosphate trisodium salt
Spécification
Spécification
| Molecular Weight (g/mol) | 589.13 g/mol |
| Product Type | Natural Products |
| Content And Storage | -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purity | 98.0% |
| Quantity | 500 mg |
| Solubility Information | H2O : ≥ 47 mg/mL (79.78 mM) |
| CAS | 36051-31-7 |
| Synonym | 5'-GTP trisodium salt |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?