Få mere at vide
Guanosin-5'-trifosfatdinatriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11457800 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457800 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 11457800 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210071080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 DKK
    1496.66 DKK / 100mg
    Spare 78.34 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Nødvendig som et coenzym til proteinbiosyntese i et cellefrit system. Guanosin-5'-trifosfatdinatriumsalt, MP Biomedicals (GTP) er et purin nukleotid, der fungerer som en bærer af fosfater og pyrophosphater involveret i kanalisering af kemisk energi
GTP aktiverer de signaltransducerende G-proteiner, som er involveret i forskellige cellulære processer, herunder proliferation, differentiering og aktivering af flere intracellulære kinasekaskader. Proliferation og apoptose reguleres delvist af hydrolysen af GTP af små GTPaser Ras og Rho. En anden type lille GTPase, Rab, spiller en rolle i koblingen og fusionen af vesikler og kan også være involveret i vesikeldannelse. Ud over sin rolle i signaltransduktion tjener GTP også som en energirig forløber for mononukleotidenheder i den enzymatiske biosyntese af DNA og RNA.
GTP er et substrat for RNA-polymeraser og en bred vifte af GTPase, herunder G-proteinkoblede receptor (GPCR) GTPaser og cellesignal- og cyklisk associerede guanin-nukleotidudvekslingsfaktorer (GEF).
Tekniske data
CAS 56001-37-7
Fysisk form Pulver
Mængde 100 mg
Molekylær formel C10H14N5Na2O14P3
MDL nummer MFCD03410297
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml - klar og farveløs).
InChI nøgle FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
IUPAC navn dinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
Molekylvægt (g/mol) 567.14
PubChem CID 131676145
Formel vægt 567.2
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • GUANOSINE-5`-TRIPHOSPHATE DISODIUM SALT
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: guanosine 5'-(disodium dihydrogentriphosphate)