Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Guanosin 5'-triphosphat, dinatriumsalthydrat, 90%, til biokemi
Artikelnummer. 10732461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10732461 1 g Glasflaske 1g
10184750 50 mg Glasflaske 50mg
10012880 250 mg Glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10732461 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226250010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Guanosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate, 90%, C10H14N5Na2O14P3.xH2O, CAS Number-56001-37-7 | CAS: 56001-37-7 | C10H14N5Na2O14P3 | 567.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til biokemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56001-37-7
Molekylær formel C10H14N5Na2O14P3
Molekylvægt (g/mol) 567.14
MDL nummer MFCD03410297
InChI nøgle FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
IUPAC navn dinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanosine 5'-triphosphate, disodium salt hydrate
Absorbans 1.12 to 1.18 (A250/A260), 0.63 to 0.69 (A280/A260)
Smeltepunkt 180°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 88% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Spektrofotometri 88% min. (lambda max. 252nm,pH 7)
Formel vægt 567.14
Procent renhed 90%
Relaterede stoffer 4% max. (typically) Guanosine diphosphate (HPLC)
Grad Biokemi
Fysisk form Krystallinsk pulver