Få mere at vide
Guanosin-5'-triphosphat dinatriumsalt,≥ 95 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11441132 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441132 1 g 1g
1 options
Product Code. 11441132 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219521391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5010.00 DKK
    4772.08 DKK / 1g
    Spare 237.92 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Guanosin-5'-triphosphat dinatriumsalt,≥ 95% er et substrat for RNA-polymeraser.
  • Guanosin 5′ -triphosphat (GTP), et purintrinukleotid, er et substrat for RNA-polymeraser og en bred vifte af GTPase, herunder G-proteinkoblede receptor (GPCR) GTPaser og cellesignal- og cyklisk associerede guanin-nukleotidudvekslingsfaktorer (GEF).
Chemical Identifiers
CAS 36051-31-7
Molekylær formel C10H16MgN5O14P3
Molekylvægt (g/mol) 547.49
MDL nummer MFCD03410297
InChI nøgle NMQPZZLDIUETGE-GWTDSMLYSA-N
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
SMIL [Mg].NC1=NC(=O)C2=C(N1)N(C=N2)[C@@H]1O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Guanosine-5'-triphosphate disodium salt
Navn note Til HPLC-analyse
Absorbans λ max (vand): 252 ±3 nm
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥95 %
Mængde 1 g
IUPAC navn dinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
Formel vægt 567.2
Procent renhed ≥95 %
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Product Identifier
  • Guanosine-5'-triphosphate Disodium Salt
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: guanosine 5'-(disodium dihydrogentriphosphate)
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.