Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-triphosphatdinatriumsalt
Artikelnummer. p-7042127
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
500mg
Artikelnummer. 15404029
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61414.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56001-37-7 | C10H14N5Na2O14P3 | 567.14 g/mol
Guanosin 5a-triphosphat (GTP), et purintrinukleotid, er et substrat for RNA-polymeraser og en bred vifte af GTPase, herunder G-proteinkoblede receptor (GPCR) GTPaser og cellesignalerings- og cyklusassocierede guanin-nukleotidudvekslingsfaktorer (GEF). Guanosin 5a-triphosphat, dinatriumsalt er en phosphoryldonor i proteinsyntese og i signaltransduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Guanosin 5′ -triphosphat (GTP), et purintrinukleotid, er et substrat for RNA-polymeraser og en bred vifte af GTPase, herunder G-proteinkoblede receptor (GPCR) GTPaser og cellesignal- og cyklisk associerede guanin-nukleotidudvekslingsfaktorer (GEF). Guanosin 5′ -Triphosphat, dinatriumsalt er en phosphoryldonor i proteinsyntese og i signaltransduktion.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56001-37-7
Molekylær formel C10H14N5Na2O14P3
Molekylvægt (g/mol) 567.14
MDL nummer MFCD03410297
InChI nøgle FIZIYLKEXVIRHJ-KHRSEZDTNA-L
Synonym guanosine 5'-triphosphate, guanosine-5'-triphosphate disodium salt dihydrate gtp, guanosine-triphosphate, guanosine 5'-triphosphate 4-, gtp 4-, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-hydroxy-9h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methyl phosphonato oxy phosphonatooxy phosphinate, 2r,3s,4r,5r-5-2-amino-6-oxo-3h-purin-9-yl-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl methoxy-oxidophosphoryl oxy-oxidophosphoryl phosphate
PubChem CID 131676145
IUPAC navn dinatrium;(2R,3R,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy-[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxyphosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanosine-5'-triphosphate disodium salt
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Beilstein 4113439
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 567.15
Fysisk form Pulver