Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-triphosphatdinatriumsalt
Beskrivelse
Guanosin 5a-triphosphat (GTP), et purintrinukleotid, er et substrat for RNA-polymeraser og en bred vifte af GTPase, herunder G-proteinkoblede receptor (GPCR) GTPaser og cellesignalerings- og cyklusassocierede guanin-nukleotidudvekslingsfaktorer (GEF). Guanosin 5a-triphosphat, dinatriumsalt er en phosphoryldonor i proteinsyntese og i signaltransduktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Guanosin 5′ -triphosphat (GTP), et purintrinukleotid, er et substrat for RNA-polymeraser og en bred vifte af GTPase, herunder G-proteinkoblede receptor (GPCR) GTPaser og cellesignal- og cyklisk associerede guanin-nukleotidudvekslingsfaktorer (GEF). Guanosin 5′ -Triphosphat, dinatriumsalt er en phosphoryldonor i proteinsyntese og i signaltransduktion.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanosine-5'-triphosphate disodium salt |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 4113439 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 567.15 |
| Fysisk form | Pulver |