Få mere at vide
Guanosine 5’-O-(2-Thiodiphosphate) Trilithium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanosine 5'-O-(2-Thiodiphosphate) Trilithium Salt |
| CAS | 97952-36-8 |
| Molekylær formel | C10 H12 N5 O10 P2 S . 3 Li |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5'-Guanylic acid, monoanhydride with phosphorothioic acid, trilithium salt (9CI), Trilithium GDP-βS, Guanosine 5'-(β-thiodiphosphate) trilithium salt, Guanosine 5'-O-(2-thiodiphosphate) trilithium salt, Guanosine 5'-O-(β-thiodiphosphate) trilithium salt, Guanyl-5'-yl thiophosphate trilithium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5O10P2S.3Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(24-9)1-23-26(19,20)25-27(21,22)28;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H2,21,22,28)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1 |
| SMIL | [Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)([O-])OP(=S)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1 |
| IUPAC navn | trilithium;[(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dioxidophosphinothioyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 477.065 |
| Formel vægt | 477.026 |