Få mere at vide
Guanosine 5′-diphospho-Beta-L-fucose Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanosine 5'-diphospho-beta-L-fucose Disodium Salt |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25N5O15P2.2Na/c1-4-7(22)9(24)11(26)15(33-4)35-38(30,31)36-37(28,29)32-2-5-8(23)10(25)14(34-5)21-3-18-6-12(21)19-16(17)20-13(6)27;;/h3-5,7-11,14-15,22-26H,2H2,1H3,(H,28,29)(H,30,31)(H3,17,19,20,27);;/q;2*+1/p-2/t4-,5+,7+,8+,9+,10+,11-,14+,15+;;/m0../s1 |
| Formel vægt | 633.0461 |