Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-diphosphatdinatriumsalt
Artikelnummer. p-7042194
Mængde:
100 mg
500 mg
Artikelnummer. 15404209
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61646.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7415-69-2 | C10H13N5Na2O11P2 | 487.17 g/mol
Guanosin-5'-diphosphat dinatriumsalt bruges til at studere kinetikken og karakteristika af GTPaser, såsom dem, der er forbundet med G-protein koblede receptorer. Det bruges også til at studere cellesignaleringsprocesser medieret af guanin-nukleotidudvekslingsfaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Guanosin-
5′ -diphosphat dinatriumsalt bruges til at studere kinetikken og karakteristika af GTPaser, såsom dem, der er forbundet med G-protein koblede receptorer. Det bruges også til at studere cellesignaleringsprocesser medieret af guanin-nukleotidudvekslingsfaktorer.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7415-69-2
Molekylær formel C10H13N5Na2O11P2
Molekylvægt (g/mol) 487.17
MDL nummer MFCD00066538
InChI nøgle LTZCGDIGAHOTKN-KHRSEZDTNA-L
Synonym 5-gdp pound not2na
PubChem CID 134129638
IUPAC navn dinatrium;(2R,3S,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 487.17
Fysisk form Pulver