Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-diphosphatdinatriumsalt
Artikelnummer. 15414209
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15414209 500 mg
15404209 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414209 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J61646.ME
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3809.70 DKK
    3155.65 DKK / 500mg
    Spare 654.05 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
CAS: 7415-69-2 | C10H13N5Na2O11P2 | 487,17 g/mol
Guanosin-5'-diphosphat dinatriumsalt bruges til at studere kinetikken og karakteristika af GTPaser, såsom dem, der er forbundet med G-protein koblede receptorer. Det bruges også til at studere cellesignaleringsprocesser medieret af guanin-nukleotidudvekslingsfaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Guanosin-
5′ -diphosphat dinatriumsalt bruges til at studere kinetikken og karakteristika af GTPaser, såsom dem, der er forbundet med G-protein koblede receptorer. Det bruges også til at studere cellesignaleringsprocesser medieret af guanin-nukleotidudvekslingsfaktorer.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7415-69-2
Molekylær formel C10H13N5Na2O11P2
Molekylvægt (g/mol) 487.17
MDL nummer MFCD00066538
InChI nøgle LTZCGDIGAHOTKN-KHRSEZDTNA-L
Synonym 5-gdp pound not2na
PubChem CID 134129638
IUPAC navn dinatrium;(2R,3S,4S,5R)-2-(2-amino-6-oxo-3H-purin-9-yl)-5-[[hydroxy(phosphonooxy)phosphoryl]oxymethyl]oxolan-3,4-diolat
SMIL [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
Spécification
Kemisk navn eller materiale Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Farve Hvid
Mængde 500 mg
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 487.17
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.