Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Guanosin-5'-diphosphatdinatriumsalt
Description
Guanosin-5'-diphosphat dinatriumsalt bruges til at studere kinetikken og karakteristika af GTPaser, såsom dem, der er forbundet med G-protein koblede receptorer. Det bruges også til at studere cellesignaleringsprocesser medieret af guanin-nukleotidudvekslingsfaktorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5′ -diphosphat dinatriumsalt bruges til at studere kinetikken og karakteristika af GTPaser, såsom dem, der er forbundet med G-protein koblede receptorer. Det bruges også til at studere cellesignaleringsprocesser medieret af guanin-nukleotidudvekslingsfaktorer.
Opløselighed Opløseligt
i vand
Bemærkninger
Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Guanosine-5'-diphosphate disodium salt |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | Vandopløselig |
| Formel vægt | 487.17 |
| Fysisk form | Pulver |