missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Guanosine 3’,5’-Cyclic Monophosphate Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30407958
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30407958 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG83796010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Guanosine 3',5'-Cyclic Monophosphate Sodium Salt
CAS 40732-48-7
Molekylær formel C10 H11 N5 O7 P . Na
Mængde 10 mg
Synonym Guanosine, cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate), sodium salt (1:1), Guanosine, cyclic 3',5'-(hydrogen phosphate), monosodium salt (9CI), 4H-Furo[3,2-d]-1,3,2-dioxaphosphorin, guanosine deriv., Cyclic 3',5'-guanosine monophosphate monosodium salt, Guanosine monophosphate monosodium salt, Monosodium-GMP, Guanosine 3',5'-cyclic monophosphate sodium salt
InChI formel InChI=1S/C10H12N5O7P.Na/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-5(16)6-3(21-9)1-20-23(18,19)22-6;/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);/q;+1/p-1/t3-,5-,6-,9-;/m1./s1
SMIL [Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@@H]4COP(=O)([O-])O[C@H]4[C@H]3O)C(=O)N1
IUPAC navn sodium;9-[(4aR,6R,7R,7aS)-7-hydroxy-2-oxido-2-oxo-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinin-6-yl]-2-amino-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 367.19
Formel vægt 367.0294
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.