Få mere at vide
Guanin, TRC
Artikelnummer. 30136062
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136062 25 g
17943755 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136062 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG83600025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73-40-5
Molekylær formel C5 H5 N5 O
Molekylvægt (g/mol) 151.13
Synonym 2-Amino-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-one, Valaciclovir Hydrochloride Anhydrous Imp. A (EP), Ganciclovir Imp. F (EP), Aciclovir Imp. B (EP), Guanine, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro- (9CI), Guanine (8CI), 2-Amino-6-hydroxy-1H-purine, 2-Amino-6-hydroxypurine, 2-Aminohypoxanthine, 9H-Guanine, C.I. 75170, C.I. Natural White 1, Dew Pearl, Guanin, Guanine enol, Hypoxanthine, 2-amino-, Mearlmaid, Mearlmaid AA, Natural Pearl Essence, Natural White 1, Naturon, Pearl Essence, Stella Polaris, Valganciclovir Hydrochloride Imp. B (EP)
IUPAC navn 2-amino-1,7-dihydropurin-6-one
SMIL NC1=Nc2nc[nH]c2C(=O)N1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Guanine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)
Formel vægt 151.0494
Procent renhed >95%