Få mere at vide
Guanine, Powder, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11456111 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11456111 25 g
1 options
Artikelnummer. 11456111 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219069125
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Guanine er en af de fire hovednukleobaser, der findes i nukleinsyrerne DNA og RNA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanine
Navn note FTIR
CAS 73-40-5
Farve Hvid
Molekylær formel C5H5N5O
MDL nummer MFCD00071533
Mængde 25 g
Synonym guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
InChI nøgle UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
IUPAC navn 2-amino-6,7-dihydro-3H-purin-6-on
Molekylvægt (g/mol) 151.13
PubChem CID 764
ChEBI CHEBI:16235
Formel vægt 151.13
Grad Meget renset
Fysisk form Pulver