Få mere at vide
Guanine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanine Hydrochloride |
| CAS | 635-39-2 |
| Molekylær formel | C5 H5 N5 O . Cl H |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Guanine Hydrochloride;6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-, hydrochloride (1:1), 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,7-dihydro-, monohydrochloride (9CI), Guanine, monohydrochloride (8CI), Guanine hydrochloride, Guaninium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O.ClH/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3;/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11);1H |
| SMIL | Cl.NC1=Nc2nc[nH]c2C(=O)N1 |
| IUPAC navn | 2-amino-1,7-dihydropurin-6-one;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.587 |
| Formel vægt | 187.026 |