Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanine |
| Absorbans | lambda maks. 248 nm, pH 1, 1,35 til 1,41 (A250/A260), 0,82 til 0,86 (A280/A260), 0,47 til 0,51 (A290/A260) |
| Smeltepunkt | 360 °C |
| Farve | Creme til hvid |
| Antændelsesrest | 0,1% maks. |
| Tab ved tørring | 0,5% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Guanine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.