Få mere at vide
Guanin, 99+%
Artikelnummer. 10255060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10255060 10 g Glasflaske 10g
10697262 25 g Glasflaske 25g
10414215 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10255060 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120250100
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 73-40-5 | C5H5N5O | 151,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-40-5
Molekylær formel C5H5N5O
Molekylvægt (g/mol) 151.13
MDL nummer MFCD00071533
InChI nøgle UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
PubChem CID 764
ChEBI CHEBI:16235
IUPAC navn 2-amino-3,7-dihydropurin-6-on
SMIL NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanine
Absorbans lambda maks. 248 nm, pH 1, 1,35 til 1,41 (A250/A260), 0,82 til 0,86 (A280/A260), 0,47 til 0,51 (A290/A260)
Smeltepunkt 360 °C
Farve Creme til hvid
Antændelsesrest 0,1% maks.
Tab ved tørring 0,5% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 g
Beilstein 26, 449
Merck Index 15, 4599
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i alkalihydroxider, fortyndede syrer, sparsomt opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 151.13
Procent renhed 99+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.