Få mere at vide
Guanin, 98%
Artikelnummer. 11479882
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479882 500 g 500g
11459882 25 g 25g
11469882 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479882 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12024.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 73-40-5 | C5H5N5O | 151,13 g/mol
Anvendt som en nukleobase inkorporeret i biologiske nukleinsyrer. Guanin er et egnet reagens, der bruges til at undersøge mekanismen for elektrokemisk oxidation af guanin og adenin ved hjælp af en glasagtig kulstofmikroelektrode og cyklisk og differentiel pulsvoltammetri. Det kan anvendes til fremstilling af blandet sekvens peptidnukleinsyre (PNA) monomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ansat som en nukleobase inkorporeret i biologiske nukleinsyrer. Guanin er et egnet reagens, der bruges til at undersøge mekanismen for elektrokemisk oxidation af guanin og adenin ved hjælp af en glasagtig kulstofmikroelektrode og cyklisk og differentiel pulsvoltammetri. Det kan anvendes til fremstilling af blandet sekvens peptidnukleinsyre (PNA) monomerer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ammoniak-vand, KOH-opløsninger, fortyndede syrer og 1 N NaOH (0,1 M).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 73-40-5
Molekylær formel C5H5N5O
Molekylvægt (g/mol) 151.13
MDL nummer MFCD00071533
InChI nøgle UYTPUPDQBNUYGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym guanine, 2-amino-6-hydroxypurine, guanin, 2-aminohypoxanthine, mearlmaid, pearl essence, guanine enol, stella polaris, dew pearl, natural pearl essence
PubChem CID 764
ChEBI CHEBI:16235
SMIL NC1=NC(=O)C2=C(N1)N=CN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanine
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 500 g
Beilstein 9680
Merck Index 14,4564
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløseligt i ammoniak-vand, KOH-opløsninger, fortyndede syrer og 1 N NaOH (0,1M).
IUPAC navn 2-amino-3,7-dihydropurin-6-on
Formel vægt 151.13
Procent renhed 98%