Få mere at vide
Guanin, 98%
Beskrivelse
Anvendt som en nukleobase inkorporeret i biologiske nukleinsyrer. Guanin er et egnet reagens, der bruges til at undersøge mekanismen for elektrokemisk oxidation af guanin og adenin ved hjælp af en glasagtig kulstofmikroelektrode og cyklisk og differentiel pulsvoltammetri. Det kan anvendes til fremstilling af blandet sekvens peptidnukleinsyre (PNA) monomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansat som en nukleobase inkorporeret i biologiske nukleinsyrer. Guanin er et egnet reagens, der bruges til at undersøge mekanismen for elektrokemisk oxidation af guanin og adenin ved hjælp af en glasagtig kulstofmikroelektrode og cyklisk og differentiel pulsvoltammetri. Det kan anvendes til fremstilling af blandet sekvens peptidnukleinsyre (PNA) monomerer.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i ammoniak-vand, KOH-opløsninger, fortyndede syrer og 1 N NaOH (0,1 M).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanine |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 9680 |
| Merck Index | 14,4564 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløseligt i ammoniak-vand, KOH-opløsninger, fortyndede syrer og 1 N NaOH (0,1M). |
| IUPAC navn | 2-amino-6,7-dihydro-3H-purin-6-on |
| Formel vægt | 151.13 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- Guanine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Guanine