Få mere at vide
Guanine-4,8-13C2,7-15N, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanine-4,8-13C2,7-15N |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O/c6-5-9-3-2(4(11)10-5)7-1-8-3/h1H,(H4,6,7,8,9,10,11)/i1+1,3+1,7+1 |
| Formel vægt | 154.0532 |