missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Guanidinosuccinic acid, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200099853
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 16485576

Brand: Medchem Express HY113373

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Guanidinosuccinic acid is a nitrogenous metabolite.

Guanidinosuccinic acid is a nitrogenous metabolite.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Guanidinosuccinic acid
Fysisk form Powder
CAS 6133-30-8
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H9N3O4
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 75 mg/mL (428.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (34.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(N)=N
Molekylvægt (g/mol) 175.14
Formel vægt 175.14
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.