Få mere at vide
Guanidinosuccinic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485576
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16485576 100 mg
16441047 50 mg
16424778 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16485576 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113373
MedChemExpress Guanidinosuccinic acid is a nitrogenous metabolite.
Guanidinosuccinic acid is a nitrogenous metabolite.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidinosuccinic acid
Fysisk form Powder
CAS 6133-30-8
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C5H9N3O4
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 75 mg/mL (428.23 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (34.26 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(N)=N
Molekylvægt (g/mol) 175.14
Formel vægt 175.14
Procent renhed 98.0%