missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Guanidinoethyl Sulfonate, TRC

Artikelnummer. 30240814
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30240814 1 g
30240774 100 mg
30240574 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30240814 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG8275001G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 543-18-0
Molekylær formel C3 H9 N3 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 167.19
IUPAC navn 2-carbamimidamidoethanesulfonic acid
SMIL NC(=N)NCCS(=O)(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Guanidinoethyl Sulfonate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C3H9N3O3S/c4-3(5)6-1-2-10(7,8)9/h1-2H2,(H4,4,5,6)(H,7,8,9)
Formel vægt 167.0365
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.