Få mere at vide
Guanidinoethyl Sulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanidinoethyl Sulfonate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9N3O3S/c4-3(5)6-1-2-10(7,8)9/h1-2H2,(H4,4,5,6)(H,7,8,9) |
| Formel vægt | 167.0365 |
| Procent renhed | >95% |