Få mere at vide
Guanidinoacetic-13C2 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanidinoacetic-13C2 Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1+1,2+1 |
| Formel vægt | 119.0605 |
| Procent renhed | >95% |