missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Guanidinoacetic-13C2 Acid, TRC

Artikelnummer. 30005704
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005704 1 mg
30008362 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005704 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG8212521MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 634616-40-3
Molekylær formel 13C2 C H7 N3 O2
Molekylvægt (g/mol) 119.09
Synonym Glycine-13C2, N-(aminoiminomethyl)- (9CI), N-(Aminoiminomethyl)glycine-1,2-13C2, Guanidineacetic-1,2-13C2 Acid, Guanidinoacetic Acid-1,2-13C2, 2-Guanidinoacetic-1,2-13C2 acid, Guanidinoacetic-13C2 Acid
IUPAC navn 2-carbamimidamidoacetic acid
SMIL NC(=N)N[13CH2][13C](=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Guanidinoacetic-13C2 Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1+1,2+1
Formel vægt 119.0605
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.