Få mere at vide
Guanidinium Thiocyanate, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15881071
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15881071 1 kg
15871071 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15881071 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8206131000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-84-0
Tekniske data
Smeltepunkt 118°C
Tæthed 1.29 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel H2NC(NH)NH2 · HSCN
MDL nummer MFCD00013027
Mængde 1 kg
Synonym Guanidinium thiocyanate, Guanidinium thiocyanate
Molekylvægt (g/mol) 118.16