Få mere at vide
Guanidinium Thiocyanate, Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 593-84-0 |
| Smeltepunkt | 118°C |
| Tæthed | 1.29 g/cm3 at 20°C |
| Molekylær formel | H2NC(NH)NH2 · HSCN |
| MDL nummer | MFCD00013027 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | Guanidinium thiocyanate, Guanidinium thiocyanate |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.16 |
| Grad | Research |