missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Guanidineacetic-2,2-d2 Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanidineacetic-2,2-d2 Acid |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1D2 |
| Formel vægt | 119.0664 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?