Få mere at vide
Guanidineacetic-2,2-d2 Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanidineacetic-2,2-d2 Acid |
| CAS | 1173020-63-7 |
| Molekylær formel | C3 D2 H5 N3 O2 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Glycine-2,2-d2, N-(aminoiminomethyl)- (ACI), N-(Aminoiminomethyl)glycine-2,2-d2 (ACI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7N3O2/c4-3(5)6-1-2(7)8/h1H2,(H,7,8)(H4,4,5,6)/i1D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(NC(=N)N)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-carbamimidamido-2,2-dideuterioacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 119.1189 |
| Formel vægt | 119.0664 g/mol |
| Vis mere |