Få mere at vide
Guanidin thiocyanat (hvidt krystallinsk pulver), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10285253
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10285253 250 g Glasflaske 250g
10503345 1 kg Poly flaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285253 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP221250
 Begrænset vare
På lager
Til isolering af intakt RNA fra celleekstrakter
Et kraftigere denatureringsmiddel end guanidinhydrochlorid, guanidinthiocyanat er velegnet til isolering af intakt RNA fra celleekstrakter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-84-0
Molekylær formel C2H6N4S
Synonym Guanidinium Isothiocyanate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine Thiocyanate
Absorbans 0,8 maks. (70% i vand ved 25 °C) ved 280 nm
Smeltepunkt 118 °C
Farve Hvid
pH 5
Analyseprocentområde ≥99.0 %
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC(:NH)NH2·HSCN
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Vandopløselig
Formel vægt 118.16
Damptryk Ubetydeligt
Procent renhed ≥99.0%
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine thiocyanate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
Sikkerhedssætning
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.