Få mere at vide
Guanidine Thiocyanate, TRC
Artikelnummer. 30011042
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30011042 250 mg -
30003789 2.5 g 2.5g
30006947 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011042 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG838723250MG
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-84-0
Molekylær formel C H5 N3 . C H N S
Molekylvægt (g/mol) 118.16
Synonym Guanidine Thiocyanate, Thiocyanic acid, compd. with guanidine (1:1), Guanidine thiocyanate (6CI), Guanidine, monothiocyanate (8CI,9CI), Buffer AVL, Buffer ML, Buffer MTL, Buffer RLT, GTC, Guanidine isothiocyanate, Guanidinium isothiocyanate, Guanidinium thiocyanate, NSC 2119, RLT
IUPAC navn guanidin; Thiocyansyre
SMIL NC(=N)N.SC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine Thiocyanate
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/CH5N3.CHNS/c2-1(3)4;2-1-3/h(H5,2,3,4);3H
Formel vægt 118.0313