Få mere at vide
Guanidin thiocyanat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491682 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491682 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11491682 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 04820991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2370.00 DKK
    2256.75 DKK / 500g
    Spare 113.25 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Guanidin thiocyanat, forskningsklasse,> 98%, hårde, hvide krystallinske granulat
  • Guanidinthiocyanat bruges ofte til isolering af intakt ribonukleinsyre for at eliminere RNase-aktivitet.
  • En 4 M opløsning af guanidinthiocyanat inaktiverer RNase irreversibelt.
  • I nærvær af guanidinthiocyanat opløses proteiner let, cellulære strukturer desintegrerer, og nukleoproteiner dissocieres fra nukleinsyrer, da proteinets sekundære struktur går tabt.
  • Guanidinthiocyanat er et kaotropt middel og et stærkt proteindenatureringsmiddel, som inaktiverer nukleaser cirka 2,5 gange hurtigere end guanidinhydrochlorid.
Tekniske data
CAS 593-84-0
Smeltepunkt 115 °C til 122 °C
Farve Hvid
pH 5 til 7 (6M aq soln)
Tab ved tørring <1%
Renhedsgrad noter >98%
Molekylær formel C2H6N4S
MDL nummer MFCD00013027
Mængde 500 g
FN nummer UN1759
Beilstein 3563461
Synonym Guanidinium rhodanide, Guanidinium thiocyanate
Opløselighedsinformation Opløselig i (6,0 M vandig opløsning): Klar, farveløs opløsning.
InChI nøgle ZJYYHGLJYGJLLN-UHFFFAOYSA-N
Molekylvægt (g/mol) 118.16
Procent renhed >98%
Grad Forskning
Fysisk form Krystallinske granuler