Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Guanidinthiocyanat, molekylærbiologigrad
Beskrivelse
Guanidinthiocyanat bruges til RNA-isolering og kan solubilisere proteiner. Når forbindelsen anvendes til at solubilisere proteiner, kan den uden besvær fjernes ved dialyse mod urinstof. Hybridiseringen af guanidinthiocyanat-solubilisere hepatocytter kan anvendes som en metode til at kvantificere mRNA fra hepatocytter. Blodprøvelysat lagret i guanidinthiocyanat har vist sig at opretholde nukleinsyreintegritet. Forskning beskriver, at guanidinthiocyanat er ineffektivt til RNA-isolering af plantevæv med høje niveauer af sekundære metabolitter og lagringsproteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Guanidinthiocyanat bruges til RNA-isolering og kan solubilisere proteiner. Når forbindelsen anvendes til at solubilisere proteiner, kan den uden besvær fjernes ved dialyse mod urinstof. Hybridiseringen af guanidinthiocyanat-solubilisere hepatocytter kan anvendes som en metode til at kvantificere mRNA fra hepatocytter. Blodprøvelysat lagret i guanidinthiocyanat har vist sig at opretholde nukleinsyreintegritet. Forskning beskriver, at guanidinthiocyanat er ineffektivt til RNA-isolering af plantevæv med høje niveauer af sekundære metabolitter og lagringsproteiner.
Opløselighed Opløseligt i
vand (1420 g/L) ved 20 °C og ethanol (5%).
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Guanidine thiocyanate |
| Smeltepunkt | 118 °C til 122 °C |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.29 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 3563461 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (1420 g/L) ved 20 °C og ethanol (5%). |
| Formel vægt | 118.16 |
| Grad | Molekylær biologi |
| Vis mere |