Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Guanidinthiocyanat, molekylærbiologigrad
Artikelnummer. 15486719
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15486719 50 g -
15496719 250 g 250g
15406729 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15486719 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J65104.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    694.04 DKK
    624.65 DKK / 50g
    Spare 69.39 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Et proteindenaturant | CAS: 593-84-0 | CH5N3·CHNS
Guanidinthiocyanat bruges til RNA-isolering og kan solubilisere proteiner. Når forbindelsen anvendes til at solubilisere proteiner, kan den uden besvær fjernes ved dialyse mod urinstof. Hybridiseringen af guanidinthiocyanat-solubilisere hepatocytter kan anvendes som en metode til at kvantificere mRNA fra hepatocytter. Blodprøvelysat lagret i guanidinthiocyanat har vist sig at opretholde nukleinsyreintegritet. Forskning beskriver, at guanidinthiocyanat er ineffektivt til RNA-isolering af plantevæv med høje niveauer af sekundære metabolitter og lagringsproteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Guanidinthiocyanat bruges til RNA-isolering og kan solubilisere proteiner. Når forbindelsen anvendes til at solubilisere proteiner, kan den uden besvær fjernes ved dialyse mod urinstof. Hybridiseringen af guanidinthiocyanat-solubilisere hepatocytter kan anvendes som en metode til at kvantificere mRNA fra hepatocytter. Blodprøvelysat lagret i guanidinthiocyanat har vist sig at opretholde nukleinsyreintegritet. Forskning beskriver, at guanidinthiocyanat er ineffektivt til RNA-isolering af plantevæv med høje niveauer af sekundære metabolitter og lagringsproteiner.
Opløselighed Opløseligt i
vand (1420 g/L) ved 20 °C og ethanol (5%).
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-84-0
Molekylær formel CH5N3·CHNS
MDL nummer MFCD00013027
Synonym Guanidine rhodanide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Guanidine thiocyanate
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Farve Hvid
Tæthed 1.29
Mængde 50 g
Beilstein 3563461
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (1420g/L) at 20°C,and ethanol (5%).
Formel vægt 118.16
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Guanidine thiocyanate, Molecular Biology Grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH032-Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid